804223
3-oxo-C12-aniline
Sinonimo/i:
3-oxo-N-phenyl-Dodecanamide, LasR inhibitor, non-hydrolysable head group
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
solid
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCC(CC(NC1=CC=CC=C1)=O)=O
InChI
1S/C18H27NO2/c1-2-3-4-5-6-7-11-14-17(20)15-18(21)19-16-12-9-8-10-13-16/h8-10,12-13H,2-7,11,14-15H2,1H3,(H,19,21)
GYOZLHQAMICVMN-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Contenuto correlato
We study quorum sensing, how bacteria sense their density. Synthesized compounds modulate pathways, aiding research on infections in various hosts.