803758
PtPd/graphene nanocomposite
10 mg/mL, dispersion in acetone
Sinonimo/i:
PtPd alloy decorated highly conductive graphene
About This Item
Descrizione
Loading Density: 10%-50% (PtPd nanocrystal) by TEM
Resistance: <103 Ω/sq (graphene)
Livello qualitativo
Forma fisica
dispersion
Composizione
acetone, ~80 wt. %
graphene, 10-15%
PtPd nanoparticle, 5-10%
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Concentrazione
10 mg/mL
Spessore
1-10 nm , graphene
Dimensione particelle
5-50 nm (PtPd nanocrystal)
Categoria alternativa più verde
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
41.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
5 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Graphene is a unique two-dimensional (2D) structure of monolayer carbon atoms packed into a dense honeycomb crystal that has attracted great interest due to its diverse and fascinating properties.
Since its discovery little more than a decade ago,1 the two-dimensional (2D) allotrope of carbon—graphene—has been the subject of intense multidisciplinary research efforts.