803723
Mn3O4/graphene nanocomposite
10 mg/mL, dispersion in acetone
Sinonimo/i:
Mn3O4 decorated highly conductive graphene
About This Item
Descrizione
Loading Density: 30%-70% (Mn3O4 nanocrystal) by TEM
Resistance: <103 Ω/sq (graphene)
Stato
dispersion
Composizione
acetone, ~80 wt. %
graphene, 3-8%
Mn3O4 nanoparticle, 4-9%
Concentrazione
10 mg/mL
Spessore
1-10 nm , graphene
Dimensione particelle
5-25 nm (Mn3O4 nanocrystal)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
5.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-15 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Graphene is a unique two-dimensional (2D) structure of monolayer carbon atoms packed into a dense honeycomb crystal that has attracted great interest due to its diverse and fascinating properties.
Since its discovery little more than a decade ago,1 the two-dimensional (2D) allotrope of carbon—graphene—has been the subject of intense multidisciplinary research efforts.
Salmonella, with 2,300+ serotypes, causes half of food-borne illnesses, often from dairy, poultry, and eggs.