Documenti fondamentali
803278
Sigma-Aldrich
1-Amino-1-deoxy-D-fructose hydrochloride
95%
Sinonimo/i:
D-Isoglucosamine hydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H14ClNO5
Numero CAS:
Peso molecolare:
215.63
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Stato
powder or crystals
Punto di fusione
118-123 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
NCC([C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)=O.Cl
InChI
1S/C6H13NO5.ClH/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8;/h4-6,8,10-12H,1-2,7H2;1H/t4-,5-,6-;/m1./s1
BXEJEZFWNIJRIM-RWOHWRPJSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)