Documenti fondamentali
803197
Sigma-Aldrich
Silica nanospheres
80 nm avg. part. size (TEM), 10 % (w/v) in ethanol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
SiO2
Peso molecolare:
60.08
Codice UNSPSC:
12352300
NACRES:
NA.23
Forma fisica
nanospheres
Concentrazione
10 % (w/v) in ethanol
Dimens. media delle particelle
80 nm (TEM)
Applicazioni
Traditionally the silica (SiO2) nanoparticles find applications as additives to drugs, cosmetics, printer toners, varnishes, and food etc. In recent years, their use has been extended to biomedical and biotechnological fields as biosensors, biomarkers, DNA and drug delivery agents etc.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
61.9 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
16.6 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2