Merck
802425
2-Bromo-1,10-phenanthroline
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
1 G
CHF 148.00
CHF 148.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H7BrN2
Numero CAS:
Peso molecolare:
259.10
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
InChI
1S/C12H7BrN2/c13-10-6-5-9-4-3-8-2-1-7-14-11(8)12(9)15-10/h1-7H
SMILES string
BrC1=NC2=C(N=CC=C3)C3=CC=C2C=C1
InChI key
ZRJUDAZGVGIDLP-UHFFFAOYSA-N
form
powder
mp
160-165 °C
functional group
bromo
Quality Level
Categorie correlate
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
301817678015301779
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
160-165 °C
mp
266-269 °C (lit.)
mp
243-247 °C
mp
124-126 °C (lit.)
form
powder
form
-
form
solid
form
-
functional group
bromo
functional group
-
functional group
-
functional group
chloro
Application
Brominated phenanthroline can be synthesized via a method reported by Baran and coworkers using a two-step protocol through N-Oxide formation using m-CBPA (Aldrich 273031) and bromination using TBAB (Sigma-Aldrich 426288) and p-Toluenesulfonic anhydride (Aldrich 259764).
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
Reviews
No rating value
Active Filters
Contatta l'Assistenza Tecnica