Documenti fondamentali
80061
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-Ala-OPfp
≥98.0%
Sinonimo/i:
Fmoc-D-alanine pentafluorophenyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H16F5NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
477.38
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.26
product name
Fmoc-D-Ala-OPfp, ≥98.0%
Saggio
≥98.0%
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[C@@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(=O)Oc4c(F)c(F)c(F)c(F)c4F
InChI
1S/C24H16F5NO4/c1-11(23(31)34-22-20(28)18(26)17(25)19(27)21(22)29)30-24(32)33-10-16-14-8-4-2-6-12(14)13-7-3-5-9-15(13)16/h2-9,11,16H,10H2,1H3,(H,30,32)/t11-/m1/s1
CJXZXBGKOSXBFR-LLVKDONJSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)