Documenti fondamentali
798959
Sigma-Aldrich
cis-2-Bromovinylboronic acid MIDA ester
90%
Sinonimo/i:
MIDA006
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H9BBrNO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
261.87
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.22
Saggio
90%
Stato
solid
Punto di fusione
153-159 °C (Decomp.)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)\C=C/Br
InChI
1S/C7H9BBrNO4/c1-10-4-6(11)13-8(2-3-9)14-7(12)5-10/h2-3H,4-5H2,1H3/b3-2-
ALXOFLXCBIRRRC-IHWYPQMZSA-N
Applicazioni
The (Z)-(2-Bromovinyl)-MIDA boronate is a unique building block for the incorporation of cis-olefin for small molecule synthesis. Burke and coworkers have displayed the extreme versatility of this building block in the construction of polyene-containing natural product motifs.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)