Documenti fondamentali
79785
Sigma-Aldrich
Phthalimide DBU salt
≥98.0%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H5NO2 · C9H16N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
299.37
Beilstein:
4343711
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
≥98.0%
Punto di fusione
134-137 °C
Stringa SMILE
O=C1NC(=O)c2ccccc12.C3CCN4CCCN=C4CC3
Altre note
Reagent for Gabriel syntheses of amines soluble in CH2Cl2
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
J. Wengel et al.
Synthesis, 829-829 (1989)
J Lau et al.
Acta chemica Scandinavica (Copenhagen, Denmark : 1989), 45(6), 616-620 (1991-07-01)
Mercuric-catalyzed hydrolysis of acetylated L-rhamnal 1 gives an alpha,beta-unsaturated aldehyde 2. 1,4-Addition of DBU-phthalimide salt with concomitant acetyl shift resulted in L-ribo and L-arabino isomers of 5-O-acetyl-2,3,6-trideoxy-3-phthalimido-hexofuranose 3 and 4. After acetylation at the anomeric center, coupling with silylated thymine