Documenti fondamentali
797820
Sigma-Aldrich
2-{3-[ω-Methylpoly(dimethylsiloxane)-α-yl]propoxy}ethyl {2-[(2-methylprop-2-enoyl)oxy]ethyl}carbamate
contains ≤500 ppm phenothiazine as inhibitor
About This Item
Formula condensata:
C12H20NO5[C2H6OSi]nC2H6Si-R
Codice UNSPSC:
12162002
Stato
liquid
contiene
≤500 ppm phenothiazine as inhibitor
Densità
0.973 at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
UV curable PDMS based monomer for silicone hydrogel application in medical devices.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)