Documenti
797650
Sigma-Aldrich
2-Phenyl-d5-ethan-1,1,2,2-d4-ol
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Formula condensata:
C6D5CD2CD2OH
Peso molecolare:
131.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
98% (CP)
Forma fisica
liquid
Spostamento di massa
M+9
Stringa SMILE
OC([2H])([2H])C([2H])([2H])C1=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C1[2H]
InChI
1S/C8H10O/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2/i1D,2D,3D,4D,5D,6D2,7D2
WRMNZCZEMHIOCP-NVLGFDPUSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
215.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
102 °C - closed cup