Documenti fondamentali
797162
Sigma-Aldrich
tert-Butyl 8-hydroxy-6-thia-2-azaspiro[3.4]octane-2-carboxylate 6,6-dioxide
95%
Sinonimo/i:
2-Boc-8-hydroxy-6-thia-2-azaspiro[3.4]octane 6,6-dioxide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H19NO5S
Numero CAS:
Peso molecolare:
277.34
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Stato
powder
Gruppo funzionale
hydroxyl
sulfone
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(CS(C1)(=O)=O)C21CN(C(OC(C)(C)C)=O)C2
InChI
1S/C11H19NO5S/c1-10(2,3)17-9(14)12-5-11(6-12)7-18(15,16)4-8(11)13/h8,13H,4-7H2,1-3H3
MLPBVLQLVWQEJM-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Spirocyclic building block was first synthesized by Carreira and coworkers, which provides a new area of chemical space with straightforward functional handles for further diversification.
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)