796301
Silver nanospheres
40 nm avg. part. size, 0.02 mg/mL in water, PEG functionalized
About This Item
Stato
nanospheres
Concentrazione
0.02 mg/mL in water
Dimens. media delle particelle
40 nm
Densità
1.0011 g/mL at 25 °C
λmax
410 nm
Gruppo funzionale
PEG
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Research on noble bimetallic nanoparticles for glucose biosensor detection.
Biomaterials science integrates smart materials into biological research, requiring a deep understanding of biological systems.