Documenti fondamentali
795577
Sigma-Aldrich
3,4-Thiophenedicarboxylic acid
Scegli un formato
5 G
CHF 102.00
CHF 102.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 102.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H4O4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
CHF 102.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
95%
Livello qualitativo
Stato
powder
Punto di fusione
226-331 °C
Stringa SMILE
OC(C1=CSC=C1C(O)=O)=O
InChI
1S/C6H4O4S/c7-5(8)3-1-11-2-4(3)6(9)10/h1-2H,(H,7,8)(H,9,10)
ZWWLLYJRPKYTDF-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Synthetic precursor for organic electronics materials.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)