Documenti fondamentali
79505
Sigma-Aldrich
Trimethyl phosphonoformate
≥97.0%
Sinonimo/i:
Methyl dimethoxyphosphinylformate
About This Item
Formula condensata:
(CH3O)2P(O)CO2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.09
Beilstein:
1770919
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
≥97.0%
Indice di rifrazione
n20/D 1.423 (lit.)
n20/D 1.423
P. ebollizione
50-52 °C/0.02 mmHg
Densità
1.254 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COC(=O)P(=O)(OC)OC
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)