Documenti fondamentali
793817
Sigma-Aldrich
5-Boc-2-oxa-5-azaspiro[3.4]octane
Sinonimo/i:
2-Oxa-5-azaspiro[3.4]octane-5-carboxylic acid tert-butyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H19NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
213.27
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato
liquid
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(OC(N1CCCC21COC2)=O)(C)C
InChI
1S/C11H19NO3/c1-10(2,3)15-9(13)12-6-4-5-11(12)7-14-8-11/h4-8H2,1-3H3
SDLALJACTHVVOO-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)