Documenti fondamentali
792543
Sigma-Aldrich
Sodium benzenesulfonate-d5
97 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6D5SO3Na
Peso molecolare:
185.19
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
97 atom % D
Saggio
97% (CP)
Stato
solid
Spostamento di massa
M+5
Stringa SMILE
[2H]C1=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C1S(=O)([O-])=O.[Na+]
InChI
1S/C6H6O3S.Na/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H,7,8,9);/q;+1/p-1/i1D,2D,3D,4D,5D;
MZSDGDXXBZSFTG-GWVWGMRQSA-M
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)