Key Documents
79231
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-α-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol
puriss., ≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
Sinonimo/i:
(−)-Phenyl(trifluoromethyl)carbinol, (R)-(−)-1-Phenyl-2,2,2-trifluoroethanol
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH(CF3)OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
176.14
Beilstein:
2413959
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
Grado
puriss.
Saggio
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
Attività ottica
[α]20/D −31.5±0.5°, neat
Purezza ottica
enantiomeric ratio: ≥98:2 (GC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.459 (lit.)
n20/D 1.462
P. eboll.
73-76 °C/9 mmHg (lit.)
Punto di fusione
20 °C (lit.)
Densità
1.300 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
O[C@H](c1ccccc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H7F3O/c9-8(10,11)7(12)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7,12H/t7-/m1/s1
VNOMEAQPOMDWSR-SSDOTTSWSA-N
Altre note
Chiral solvent for the determination of enantiomeric composition by NMR ; Chiral auxiliary
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
M. Bucciarelli et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 2152-2152 (1980)
A. Forni et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 588-588 (1981)
Pirkle, W.H. and Rinaldi, P.L.
The Journal of Organic Chemistry, 42, 3217-3217 (1977)