791431
Carbon nanotube, multi-walled
avg. no. of layers, 6 ‑ 8
Sinonimo/i:
SMW 210, SWeNT®, multiwall carbon nanotubes, MWCNT, MWNT, Multiwall carbon nanotube
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
Aspect ratio (L/D) 350-550
Tubes typically have 6-8 tube walls.
Saggio
70-80% (Carbon content, TGA)
Forma fisica
powder or granules
Caratteristiche
avg. no. of layers 6 ‑ 8
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Resistività di superficie
700-900 Ω/sq (by 4-point probe method)
D.E. × D.I. × lungh.
10 nm × 4.5 nm × 4 μm
Punto di fusione
3652-3697 °C (lit.)
Densità
~2.1 g/mL at 25 °C (lit.)
Densità bulk
0.06‑0.08 g/cm3
Categoria alternativa più verde
Descrizione generale
Applicazioni
Nota sulla preparazione
WGK 3