790796
Zinc benzylsulfinate
Sinonimo/i:
Zinc benzylsulfinate, Baran BNS Reagent
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Alkylations
reaction type: C-C Bond Formation
reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation
reagent type: diversification reagent
Punto di fusione
56 °C (Decomposition)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=S(O[Zn]OS(CC1=CC=CC=C1)=O)CC2=CC=CC=C2
InChI
1S/2C7H8O2S.Zn/c2*8-10(9)6-7-4-2-1-3-5-7;/h2*1-5H,6H2,(H,8,9);/q;;+2/p-2
AHSIXHPQMGLVIG-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
Practical and Innate Carbon-Hydrogen Functionalization of Heterocycles
Learn More at the Professor and Product Portal of Professor Phil S. Baran.
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Rapidly diversify (hetero)aromatic scaffolds for chemical industry needs amid resource and time constraints, ensuring efficiency.