Documenti fondamentali
790621
Sigma-Aldrich
Methyl 2,3,4-tri-O-acetyl-6-O-trityl-α-D-galactopyranoside
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C32H34O9
Numero CAS:
Peso molecolare:
562.61
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
97%
Attività ottica
[α]22/D +55°, c = 1% in chloroform
Punto di fusione
177-182 °C
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(O[C@H]1[C@@H](COC(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4)O[C@H](OC)[C@H](OC(C)=O)[C@H]1OC(C)=O)=O
InChI
1S/C32H34O9/c1-21(33)38-28-27(41-31(36-4)30(40-23(3)35)29(28)39-22(2)34)20-37-32(24-14-8-5-9-15-24,25-16-10-6-11-17-25)26-18-12-7-13-19-26/h5-19,27-31H,20H2,1-4H3/t27-,28+,29+,30-,31+/m1/s1
CEIHIENXWVDRTC-NBCLCUQJSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)