78275
Methyl (R)-3-phenylbutyrate
puriss., ≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
Sinonimo/i:
Methyl (R)-β-methylhydrocinnamate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H14O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.23
Beilstein:
3198978
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352000
ID PubChem:
Grado
puriss.
Saggio
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
Attività ottica
[α]20/D −44±1°, c = 1% in benzene
Indice di rifrazione
n20/D 1.497
Densità
1.020 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
COC(=O)C[C@@H](C)c1ccccc1
Altre note
Chiral standard. Chiral building block used for the synthesis of the corresponding alcohol, amide and olefin
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
R. Bussas et al.
The Journal of Organic Chemistry, 48, 2828-2828 (1983)
T. Kogure et al.
The Journal of Organic Chemistry, 49, 576-576 (1984)
D.J. Cram
Journal of the American Chemical Society, 74, 2137-2137 (1952)