Documenti fondamentali
78018
Sigma-Aldrich
(R)-3-(Boc-amino)-5-phenylpentanoic acid
≥97.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
Boc-5-phenyl-D-β-norvaline
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH2CH2CH[NHCO2C(CH3)3]CH2CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
293.36
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥97.0% (HPLC)
Stato
powder
Attività ottica
[α]/D +1.5±0.5°, c = 1 in ethanol
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CCc1ccccc1)CC(O)=O
InChI
1S/C16H23NO4/c1-16(2,3)21-15(20)17-13(11-14(18)19)10-9-12-7-5-4-6-8-12/h4-8,13H,9-11H2,1-3H3,(H,17,20)(H,18,19)/t13-/m1/s1
MYWZFJXOLAXENE-CYBMUJFWSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)