Key Documents
77983
Sigma-Aldrich
4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-Tridecafluorononyl azide
≥97.0%
Sinonimo/i:
1H,1H,2H,2H,3H,3H-Perfluorononyl azide, 3-(Perfluorohexyl)propyl azide, 9-Azido-1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-tridecafluorononane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H6F13N3
Numero CAS:
Peso molecolare:
403.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥97.0%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.342
Stringa SMILE
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C9H6F13N3/c10-4(11,2-1-3-24-25-23)5(12,13)6(14,15)7(16,17)8(18,19)9(20,21)22/h1-3H2
DQEDVGBNEFVPEU-UHFFFAOYSA-N
Note legali
Product of Fluorous Technologies, Inc. Use of this compound may be protected by U.S. patents 6,156,896; 5,859,247; 5,777,121 and 6,673,539.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)