Documenti fondamentali
779806
Sigma-Aldrich
(S)-3-Bromo-2-hydroxy-2-methylpropionic acid
98%
Sinonimo/i:
(2S)-3-Bromo-2-hydroxy-2-methylpropanoic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H7BrO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
183.00
Beilstein:
4366680
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Livello qualitativo
Saggio
97.5-102.5% (qNMR)
98%
Stato
powder
Attività ottica
[α]/D -11.5±1.5°, c = 2.6 in methanol
Stringa SMILE
C[C@@](O)(CBr)C(O)=O
InChI
1S/C4H7BrO3/c1-4(8,2-5)3(6)7/h8H,2H2,1H3,(H,6,7)/t4-/m1/s1
HBJAYXGUOOININ-SCSAIBSYSA-N
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)