Documenti fondamentali
779687
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-cyano-3,3-bis(methylthio)acrylate
≥98.0% (GC)
Sinonimo/i:
Ethyl 2-cyano-3,3-bis(methylthio)-2-propenoate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H11NO2S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
217.31
Beilstein:
1778721
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥98.0% (GC)
Forma fisica
solid
Composizione
sulfur content, 28.9-30.1%
Stringa SMILE
CCOC(=O)\C(C#N)=C(\SC)SC
InChI
1S/C8H11NO2S2/c1-4-11-7(10)6(5-9)8(12-2)13-3/h4H2,1-3H3
POABRARINOCORV-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)