Documenti fondamentali
779644
Sigma-Aldrich
Methyl 3-azidobenzoate solution
~0.5 M in tert-butyl methyl ether
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H7N3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
177.16
Beilstein:
3271617
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Stato
liquid
Concentrazione
~0.5 M in tert-butyl methyl ether
Impurezze
≤2.0% water
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
COC(=O)c1cccc(c1)N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C8H7N3O2/c1-13-8(12)6-3-2-4-7(5-6)10-11-9/h2-5H,1H3
BSQWYELDCUXPSJ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Review
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-27.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-33 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Stefan Bräse et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 44(33), 5188-5240 (2005-08-16)
Since the discovery of organic azides by Peter Griess more than 140 years ago, numerous syntheses of these energy-rich molecules have been developed. In more recent times in particular, completely new perspectives have been developed for their use in peptide