Documenti fondamentali
779199
Sigma-Aldrich
1-Azido-4-(trifluoromethyl)benzene solution
~0.5 M in tert-butyl methyl ether, ≥95.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
4-(Trifluoromethyl)phenyl azide solution, 9-Azido-α,α,α-trifluorotoluene solution
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H4F3N3
Numero CAS:
Peso molecolare:
187.12
Beilstein:
1819395
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Stato
liquid
Concentrazione
~0.5 M in tert-butyl methyl ether
Impurezze
≤2.0% water
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
FC(F)(F)c1ccc(cc1)N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C7H4F3N3/c8-7(9,10)5-1-3-6(4-2-5)12-13-11/h1-4H
QNHZUKXPSZACNB-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Review
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-18.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-28 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Stefan Bräse et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 44(33), 5188-5240 (2005-08-16)
Since the discovery of organic azides by Peter Griess more than 140 years ago, numerous syntheses of these energy-rich molecules have been developed. In more recent times in particular, completely new perspectives have been developed for their use in peptide