Documenti fondamentali
778842
Sigma-Aldrich
1-Azido-2-fluorobenzene solution
0.5 M in tert-butyl methyl ether, ≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
o-Fluorophenyl azide solution, 2-Fluorophenyl azide solution
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H4FN3
Numero CAS:
Peso molecolare:
137.11
Beilstein:
2501863
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥95% (HPLC)
Concentrazione
0.5 M in tert-butyl methyl ether
Impurezze
≤2.0% water
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Fc1ccccc1N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C6H4FN3/c7-5-3-1-2-4-6(5)9-10-8/h1-4H
YOBOIKMFTLTNTR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
1-Azido-2-fluorobenzene is an aromatic azide generally used in copper(I)-catalyzed azide-alkyne cycloaddition reactions.[1]
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-18.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-28 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Cu-catalyzed azide? alkyne cycloaddition
Meldal M & Torn?e CW
Chemical Reviews, 108(8), 2952-3015 (2008)