Documenti fondamentali
778710
Sigma-Aldrich
2-(2-Furyl)-1,3-dioxolane
98%
Sinonimo/i:
2-(1,3-Dioxolan-2-yl)furan, 2-Furfural ethylene glycol acetal, Furfural ethylene acetal
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H8O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
140.14
Beilstein:
121450
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
≥97.5% (GC)
98%
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C1COC(O1)c2ccco2
InChI
1S/C7H8O3/c1-2-6(8-3-1)7-9-4-5-10-7/h1-3,7H,4-5H2
FCACHSUJEMZCMK-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)