Documenti
776963
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4-methylbenzaldehyde
97%
Sinonimo/i:
2-Chloro-p-tolualdehyde
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H7ClO
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.59
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
27-30 °C
Stringa SMILE
[H]C(C1=C(Cl)C=C(C)C=C1)=O
InChI
1S/C8H7ClO/c1-6-2-3-7(5-10)8(9)4-6/h2-5H,1H3
OSPMNRDGMUPWNO-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3