Documenti fondamentali
775576
Sigma-Aldrich
4-Chloro-3-iodo-pyridine
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H3ClIN
Numero CAS:
Peso molecolare:
239.44
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
71-81 °C
Gruppo funzionale
chloro
iodo
Stringa SMILE
Clc1ccncc1I
InChI
1S/C5H3ClIN/c6-4-1-2-8-3-5(4)7/h1-3H
GPFGRYFMMHDHGA-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)