Documenti
775509
Sigma-Aldrich
5-(Aminomethyl)thiazole dihydrochloride
Sinonimo/i:
5-Thiazolemethanamine dihydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H6N2S · 2HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
187.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Forma fisica
solid
Punto di fusione
215-222 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
NCC1=CN=CS1.Cl.Cl
InChI
1S/C4H6N2S.2ClH/c5-1-4-2-6-3-7-4;;/h2-3H,1,5H2;2*1H
URVNRCYESACKMV-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3