Documenti
775487
Sigma-Aldrich
(R)-β-Fluorophenethylamine hydrochloride
95%
Sinonimo/i:
R)-β-Fluorobenzeneethanamine hydrochloride, (R)-β-Fluoro-β-phenylethylamine hydrochloride, (R)-β-Fluorobenzeneethanamine hydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H10FN · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
175.63
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
190-200 °C
Stringa SMILE
NC[C@H](F)C1=CC=CC=C1.Cl
InChI
1S/C8H10FN.ClH/c9-8(6-10)7-4-2-1-3-5-7;/h1-5,8H,6,10H2;1H/t8-;/m0./s1
ULMDYGAIJJWADH-QRPNPIFTSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3