Documenti fondamentali
775339
Sigma-Aldrich
Dichloro[1,3-bis(2,6-diisopropylphenyl)-2-imidazolidinylidene][(2-isopropoxy)(5-pentafluorobenzoylamino)benzylidene]ruthenium(II)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C44H50Cl2F5N3O2Ru
Numero CAS:
Peso molecolare:
919.85
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
core: ruthenium
reagent type: catalyst
Punto di fusione
157-180 °C (decomposition)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl[Ru](=CC1=C(OC(C)C)C=CC(NC(C2=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C2F)=O)=C1)(Cl)=C3N(C4=C(C(C)C)C=CC=C4C(C)C)CCN3C5=C(C(C)C)C=CC=C5C(C)C
InChI
1S/C27H38N2.C17H12F5NO2.2ClH.Ru/c1-18(2)22-11-9-12-23(19(3)4)26(22)28-15-16-29(17-28)27-24(20(5)6)13-10-14-25(27)21(7)8;1-7(2)25-10-5-4-9(6-8(10)3)23-17(24)11-12(18)14(20)16(22)15(21)13(11)19;;;/h9-14,18-21H,15-16H2,1-8H3;3-7H,1-2H3,(H,23,24);2*1H;/q;;;;+2/p-2
XOFWGECEXOWWQY-UHFFFAOYSA-L
Note legali
Umicore M7 catalysts are sold in cooperation with Umicore and OmegaCat Systems for research purposes only.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)