Documenti fondamentali
774839
Sigma-Aldrich
1,2,3,4-Tetrahydro-4-methylquinoline-6-carboxylic acid
96%
Sinonimo/i:
4-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-6-carboxylic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H13NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
191.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
96%
Stato
solid
Punto di fusione
171-175 °C
Stringa SMILE
CC1CCNc2ccc(cc12)C(O)=O
InChI
1S/C11H13NO2/c1-7-4-5-12-10-3-2-8(11(13)14)6-9(7)10/h2-3,6-7,12H,4-5H2,1H3,(H,13,14)
QOQHRSQQPZYCGY-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbonesEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)