Documenti
774626
Sigma-Aldrich
Oleamide-d35
98 atom % D, 98%
About This Item
Formula condensata:
CD3(CD2)6CD2(CD)2(CD2)7COND2
Peso molecolare:
316.69
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
98%
Forma fisica
solid
Spostamento di massa
M+35
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(N([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])/C([2H])=C([2H])\C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H]
InChI
1S/C18H35NO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H2,19,20)/b10-9-/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D,10D,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2,16D2,17D2/hD2
FATBGEAMYMYZAF-IZJOVACFSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1