Documenti fondamentali
774308
Sigma-Aldrich
Naphthalene-1,4-dithiocarboxamide
97%
Sinonimo/i:
1,4-Naphthalenedicarbothioamide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H10N2S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
246.35
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
271-291 °C
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
NC(=S)c1ccc(C(N)=S)c2ccccc12
InChI
1S/C12H10N2S2/c13-11(15)9-5-6-10(12(14)16)8-4-2-1-3-7(8)9/h1-6H,(H2,13,15)(H2,14,16)
RMVWFHNLLYPEGN-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)