Documenti fondamentali
772534
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-(trifluoromethyl)thiazole-5-carboxylate
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H6F3NO2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
225.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.441
Densità
1.344 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
ester
fluoro
Stringa SMILE
CCOC(=O)c1cnc(s1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H6F3NO2S/c1-2-13-5(12)4-3-11-6(14-4)7(8,9)10/h3H,2H2,1H3
KQTWGECEHUVSPX-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
198.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
92.22 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)