Documenti fondamentali
772151
Sigma-Aldrich
4-Methoxyphenyl 2,3,4,6-tetra-O-acetyl-β-D-galactopyranoside
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H26O11
Numero CAS:
Peso molecolare:
454.42
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
103-105 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COc1ccc(O[C@@H]2O[C@H](COC(C)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@H]2OC(C)=O)cc1
InChI
1S/C21H26O11/c1-11(22)27-10-17-18(28-12(2)23)19(29-13(3)24)20(30-14(4)25)21(32-17)31-16-8-6-15(26-5)7-9-16/h6-9,17-21H,10H2,1-5H3/t17-,18+,19+,20-,21-/m1/s1
RPHXBVOPPUTUES-XDWAVFMPSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)