Documenti fondamentali
771953
Sigma-Aldrich
exo-5-Norbornene-2-methanol
≥99% (exo)
Sinonimo/i:
exo-5-Norbornenyl methyl alcohol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H12O
Numero CAS:
Peso molecolare:
124.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
≥99% (exo)
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.499
P. ebollizione
200-205/760 mmHg
Densità
1.030 at 25 °C
Stringa SMILE
OCC1C[C@@H]2C[C@H]1C=C2
InChI
1S/C8H12O/c9-5-8-4-6-1-2-7(8)3-6/h1-2,6-9H,3-5H2/t6-,7+,8?/m0/s1
LUMNWCHHXDUKFI-KJFJCRTCSA-N
Descrizione generale
Exo-5-Norbornene-2-methanol is a norbornene derivative which is widely used as a monomer in the synthesis of polynorbornenes by vinyl polymerisation or ring opening methathesis polymerisation (ROMP). They are also used as a monomer or an intermediate in the synthesis of photoresist materials. This material is also widely used as an intermediate in the synthesis of pharmaceutically and biologically active compounds.[1]
Applicazioni
Used as a monomer in the synthesis of polynorbornenes by ring opening metathesis polymerisation.[2]
Caratteristiche e vantaggi
  • Produces polymers with high thermal stability and transparency which are useful for optical applications.[1]
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
195.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
90.55 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Stereo-Selective Synthesis of 5-Norbornene-2-exo-carboxylic Acid-Rapid Isomerization and Kinetically Selective Hydrolysis.
Kanao, M., Otake, A., Tsuchiya, K., & Ogino, K.
International Journal of Organic Chemistry, 2, 26-30 (2012)
Water-soluble polymers from acid-functionalized norbornenes
Lienkamp, K., Kins, C. F., Alfred, S. F., Madkour, A. E., & Tew, G. N.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 47(5), 1266-1273 (2009)