771341
4-(Trifluoromethoxy)phenylboronic acid MIDA ester
95%
Sinonimo/i:
6-Methyl-2-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]-1,3,6,2-dioxazaborocane-4,8-dione
About This Item
Saggio
95%
95%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
185-190 °C
Stringa SMILE
O=C(CN(C)C1)OB(C2=CC=C(OC(F)(F)F)C=C2)OC1=O
InChI
1S/C12H11BF3NO5/c1-17-6-10(18)21-13(22-11(19)7-17)8-2-4-9(5-3-8)20-12(14,15)16/h2-5H,6-7H2,1H3
WQYSZTIHQKNLDU-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Technology Spotlight">MIDA Boronates
Technology Spotlight">MIDA Boronates
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)