Documenti fondamentali
771260
Sigma-Aldrich
3,4-Dimethoxyphenylboronic acid MIDA ester
95%
Sinonimo/i:
2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-6-methyl-1,3,6,2-dioxazaborocane-4,8-dione
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H16BNO6
Peso molecolare:
293.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Stato
solid
Punto di fusione
235-239 °C
Stringa SMILE
O=C(CN(C)C1)OB(C2=CC(OC)=C(OC)C=C2)OC1=O
InChI
1S/C13H16BNO6/c1-15-7-12(16)20-14(21-13(17)8-15)9-4-5-10(18-2)11(6-9)19-3/h4-6H,7-8H2,1-3H3
ZOFITLKPVZEWMX-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Protected boronic acid with methylimindodiacetic acid (MIDA) that does not react under standard Suzuki-Miyuara coupling conditions, allowing for selective and iterative cross-coupling sequences. The MIDA boronate also provides prolonged shelf life and stability to typically unstable boronic acid derivatives.
MIDA Boronates
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)