Documenti fondamentali
77046
Sigma-Aldrich
Methyl 3-pentenoate
technical, ≥90% (GC)
About This Item
Formula condensata:
CH3CH=CHCH2COOCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
114.14
Beilstein:
1721000
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Grado
technical
Saggio
≥90% (GC)
Densità
0.931 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
COC(=O)C\C=C\C
InChI
1S/C6H10O2/c1-3-4-5-6(7)8-2/h3-4H,5H2,1-2H3/b4-3+
KJALUUCEMMPKAC-ONEGZZNKSA-N
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
75.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
24 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)