Documenti
768863
Sigma-Aldrich
5-Bromo-3,4-dihydroisoquinoline
98.5-100% (GC)
Sinonimo/i:
5-Bromodihydroisoquinoline
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H8BrN
Numero CAS:
Peso molecolare:
210.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98.5-100% (GC)
Forma fisica
solid
Compatibilità
corresponds for identity (IR)
Stringa SMILE
BrC1=C2C(C=NCC2)=CC=C1
InChI
1S/C9H8BrN/c10-9-3-1-2-7-6-11-5-4-8(7)9/h1-3,6H,4-5H2
YKZXVRNYHKWHQW-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3