768642
Poly(3,4-ethylenedioxythiophene)-poly(styrenesulfonate)
1.0 wt. % in H2O, high-conductivity grade
Sinonimo/i:
Orgacon™ HIL-1005, PEDOT:PSS, Poly(2,3-dihydrothieno-1,4-dioxin)-poly(styrenesulfonate)
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
liquid
Concentrazione
1.0 wt. % in H2O
Resistenza
50-120 Ω/sq
Indice di rifrazione
n20/D 1.341
pH
1.8-2.2
Viscosità
7-12 mPa.s(22 °C) (typical)
Densità
1.002 g/mL at 25 °C
Descrizione generale
- low band gap
- good optical properties
- high conductivity
- low redox potential
- easy processing
- tunable film forming ability
Applicazioni
Risultati analitici
Work Function: 5.2 -5.4 eV
Coating thickness : 40μm wet
Drying temp. 130°C during 6 min.
Note legali
Sostituito da
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
A detailed article on conducting polymer materials for flexible organic photovoltaics (OPVs) applications.
Functional materials for printed electronics applications enable flexible displays, RFID tags, and biomedical sensors.
Progress in Organic Thermoelectric Materials & Devices including high ZT values of >0.2 at room temperature by p-type (PEDOT:PSS) & n-type (Poly[Kx(Ni-ett)]) materials are discussed.
The application of conducting polymers at the interface with biology is an exciting new trend in organic electronics research.