Documenti
768634
Sigma-Aldrich
Zirconium(IV) 2-ethylhexanoate in mineral spirits
~6% Zr basis
Sinonimo/i:
Zirconium octoate
About This Item
Formula condensata:
Zr(C8H15O2)4
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Forma fisica
liquid
Impiego in reazioni chimiche
core: zirconium
Concentrazione
~6% Zr
Indice di rifrazione
n20/D 1.446
P. eboll.
167-178 °C/760 mmHg
Densità
0.870 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CCCCC(CC)C(=O)O[Zr](OC(=O)C(CC)CCCC)(OC(=O)C(CC)CCCC)OC(=O)C(CC)CCCC
InChI
1S/4C8H16O2.Zr/c4*1-3-5-6-7(4-2)8(9)10;/h4*7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10);/q;;;;+4/p-4
OFYFURKXMHQOGG-UHFFFAOYSA-J
Applicazioni
Zirconium 2-ethylhexanoate is a metal organic precursor of zirconium for solution deposition and chemical vapor deposition of thin films containing zirconium; example: zirconium oxide thin films; yttria stabilized zirconia films for solid oxide fuel cells.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
115.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
46.1 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Miyamoto;
Applied Surface Science, 197-198, 398-398 (2002)
Stollberg; D. W.;
Thin Solid Films, 483(1-2), 211-211 (2005)
Articoli
Continuous efficiency improvements in photovoltaic devices result from material advancements and manufacturing innovation.
Nanomaterials are considered a route to the innovations required for large-scale implementation of renewable energy technologies in society to make our life sustainable.