768448
Lithium aluminum hexahydride
hydrogen-storage grade, ≥95% (by XRD)
Sinonimo/i:
Lithium aluminum hydride, Lithium hexahydroaluminate, Trilithium aluminum hexahydride, trilithium hexahydroaluminate
About This Item
Saggio
≥95% (by XRD)
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Stringa SMILE
[Li+].[Li+].[Li+].[AlH6-3]
InChI
1S/Al.3Li.6H/q-3;3*+1;;;;;;
OUPSVBUKCTVOLU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B - Water-react 2
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)