Documenti fondamentali
768022
Sigma-Aldrich
6,8-Dichloroimidazo[1,2-a]pyridine
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H4Cl2N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
187.03
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
154-158 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Clc1cc(Cl)c2nccn2c1
InChI
1S/C7H4Cl2N2/c8-5-3-6(9)7-10-1-2-11(7)4-5/h1-4H
ZAHCPJDXWPIZSL-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)