Documenti
767867
Sigma-Aldrich
6-Fluoro-3,4-dihydro-2H-quinoline-1-carboxaldehyde
97%
Sinonimo/i:
6-Fluoro-3,4-dihydro-1(2H)-quinolinecarboxaldehyde
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H10FNO
Numero CAS:
Peso molecolare:
179.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
85-87 °C
Stringa SMILE
Fc1ccc2N(CCCc2c1)C=O
InChI
1S/C10H10FNO/c11-9-3-4-10-8(6-9)2-1-5-12(10)7-13/h3-4,6-7H,1-2,5H2
XJTRLWYQQNGUMV-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3